L(-)-Tyrosin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ROTHT207.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
- CAS Nummer:60-18-4
- Formel:C₉H₁₁NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00002606
- Molekulargewicht:181.19 g/mol
- Merck-Index:13,09907
- Siedepunkt:351 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:285 °C
- Dichte:1,41 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-460-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g