L-Threonin
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. ROTHT206.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
- CAS Nummer:72-19-5
- Formel:C₄H₉NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00064270
- Molekulargewicht:119.12 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-774-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.