AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure 96% ≥96%
10 L
  ROTHT179.3
Marketsource
 :   Roth Carl
Essigsäure 96% ≥96%
  ROTHT179.3
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  64-19-7
Essigsäure 96% ≥96%
Essigsäure 96% ≥96%
10 L
 :  64-19-7
SFr. 258.00
1 * 10 L
 :  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  •  :64-19-7
  •  :H₃CCOOH
  •  :MFCD00036152
  •  :60.05 g/mol
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-580-7
  •  :2789
  •  :8,II
  • VE:
    10 L