Essigsäure 96% ≥96%
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. ROTHT179.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- CAS Nummer:64-19-7
- Formel:H₃CCOOH
- MDL-Nummer:MFCD00036152
- Molekulargewicht:60.05 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-580-7
- UN:2789
- ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L