AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure 96% ≥96% | Avantor
Essigsäure 96% ≥96%
Glasflasche, 1 L
Katalognr. ROTHT179.1
Entzündlich
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Essigsäure 96% ≥96%
Katalognr. ROTHT179.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  64-19-7
Essigsäure 96% ≥96%
Essigsäure 96% ≥96%
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  64-19-7
Preis
SFr. 37.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS Nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00036152
  • Molekulargewicht:60.05 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L