Methylrot
Glass bottle for solids, 25 g
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- CAS Nummer:493-52-7
- Formel:C₁₅H₁₅N₃O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002425
- Molekulargewicht:269.3 g/mol
- Merck-Index:12,06199
- Schmelzender Platingehalt:178…182 °C
- Dichte:1,31 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-776-1
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g