AuftragsverfolgungKontakt
Methylrot
Glass bottle for solids, 10 g
Katalognr. ROTHT120.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Methylrot
Katalognr. ROTHT120.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  493-52-7
Methylrot
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  493-52-7
Preis
27.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • CAS Nummer:493-52-7
  • Formel:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002425
  • Molekulargewicht:269.3 g/mol
  • Merck-Index:12,06199
  • Schmelzender Platingehalt:178…182 °C
  • Dichte:1,31 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-776-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g
Technische Daten