Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumchlorid | Avantor

Ammoniumchlorid

25 kg
Katalognr. ROTHK298.5
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Ammoniumchlorid
Katalognr. ROTHK298.5
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  12125-02-9
Ammoniumchlorid
Ammoniumchlorid

25 kg

CAS Nummer:  12125-02-9
Preis
550.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Ammonium muriate, Salmiac
  • CAS Nummer:12125-02-9
  • Formel:NH₄Cl
  • MDL-Nummer:MFCD00011420
  • Molekulargewicht:53.49 g/mol
  • Merck-Index:13,00510
  • Schmelzender Platingehalt:335 °C
  • Dichte:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:235-186-4

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    25 kg

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..