AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumchlorid
Ammoniumchlorid
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. ROTHK298.1
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Ammoniumchlorid
Katalognr. ROTHK298.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  12125-02-9
Ammoniumchlorid
Ammoniumchlorid
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  12125-02-9
Preis
37.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Ammonium muriate, Salmiac
  • CAS Nummer:12125-02-9
  • Formel:NH₄Cl
  • MDL-Nummer:MFCD00011420
  • Molekulargewicht:53.49 g/mol
  • Merck-Index:13,00510
  • Schmelzender Platingehalt:335 °C
  • Dichte:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:235-186-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g
Technische Daten