Kaliumdichromat
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. ROTHP744.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7778-50-9
- Formel:K₂Cr₂O₇
- MDL-Nummer:MFCD00011367
- Molekulargewicht:294.18 g/mol
- Merck-Index:12,07790
- Siedepunkt:500 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:398 °C
- Dichte:2,67 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-906-6
- UN:3087
- ADR:5.1,II
- ERREICHEN:01-2119454792-32
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 g