Capillary pipettes, disposable, ringcaps®
Capillary pipettes, disposable, 100/200 µl, with two markings, 125 mm
Katalognr. ROTHA767.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3. These disposable capillary pipettes are autoclavable and come with a certificate of conformity.
- Not heparinised
- With ring mark
- Tolerance to 5 µl 0,3%, 0,25%
- Variation coefficient to 5 µl 0,60 %, from 10 µl 0,50%
: DIN ISO 7550; CE marked according to IVD 98/79 EG.
Technische Daten
- Bezeichnung:Capillary pipettes, disposable, 100/200 µl, with two markings
- Länge:125 mm
- Seq:11
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..