AuftragsverfolgungKontakt
Natriumcarbonat
Natriumcarbonat
Glass bottle for solids, 500 g
  ROTHA135.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Natriumcarbonat
  ROTHA135.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  497-19-8
Natriumcarbonat
Natriumcarbonat
Glass bottle for solids, 500 g
 :  497-19-8
SFr. 33.00
1 * 500 g
 :  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  •  :497-19-8
  •  :Na₂CO₃
  •  :MFCD00003494
  •  :105.99 g/mol
  •  :14,08596
  •  :1600 °C (1013 hPa)
  •  :854 °C
  •  :2,53 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :207-838-8
  •  :01-2119485498-19
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g