Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Calciumchlorid
Calciumchlorid
25 kg
  ROTHA119.5
Marketsource
 :   Roth Carl
Calciumchlorid
  ROTHA119.5
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  10043-52-4
Calciumchlorid
25 kg
 :  10043-52-4
195.00 SFr.
1 * 25 kg
 :  Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
  •  :10043-52-4
  •  :CaCl₂
  •  :MFCD00010903
  •  :110.98 g/mol
  •  :14,01659
  •  :1600 °C (1013 hPa)
  •  :772 °C
  •  :2,174 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :233-140-8
  •  :01-2119494219-28
  • VE:
    25 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.