Calciumchlorid
25 kg
ROTHA119.5
Marketsource
: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
- :10043-52-4
- :CaCl₂
- :MFCD00010903
- :110.98 g/mol
- :14,01659
- :1600 °C (1013 hPa)
- :772 °C
- :2,174 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :233-140-8
- :01-2119494219-28
- VE:25 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.