Calciumchlorid
5 kg
Katalognr. ROTHA119.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
- CAS Nummer:10043-52-4
- Formel:CaCl₂
- MDL-Nummer:MFCD00010903
- Molekulargewicht:110.98 g/mol
- Merck-Index:14,01659
- Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:772 °C
- Dichte:2,174 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:233-140-8
- ERREICHEN:01-2119494219-28
Technische Daten
Technische Daten
- VE:5 kg



