AuftragsverfolgungKontakt
Harnstoff
25 kg
  ROTH7638.5
Marketsource
 :   Roth Carl
Harnstoff
  ROTH7638.5
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  57-13-6
Harnstoff
Harnstoff
25 kg
 :  57-13-6
SFr. 414.00
1 * 25 kg
 :  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  •  :57-13-6
  •  :NH₂CONH₂
  •  :MFCD00008022
  •  :60.06 g/mol
  •  :13,09935
  •  :197 °C (1013 hPa)
  •  :132,7 °C
  •  :1,34 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-315-5
  •  :01-2119463277-33
  • VE:
    25 kg