AuftragsverfolgungKontakt
Harnstoff | Avantor
Harnstoff
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ROTH7638.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Harnstoff
Katalognr. ROTH7638.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  57-13-6
Harnstoff
Harnstoff
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  57-13-6
Preis
SFr. 30.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • CAS Nummer:57-13-6
  • Formel:NH₂CONH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008022
  • Molekulargewicht:60.06 g/mol
  • Merck-Index:13,09935
  • Siedepunkt:197 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:132,7 °C
  • Dichte:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-315-5
  • ERREICHEN:01-2119463277-33
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg