AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure 60%
10 L
Katalognr. ROTH7329.2
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Essigsäure 60%
Katalognr. ROTH7329.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  64-19-7
Essigsäure 60%
Essigsäure 60%
10 L
CAS Nummer:  64-19-7
Preis
SFr. 88.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS Nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00036152
  • Molekulargewicht:60.05 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2790
  • ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10 L
Technische Daten