MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ROTH7117.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Katalognr. ROTH7117.1
Anbieter: Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer: 68399-77-9
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonic acid
- CAS Nummer:68399-77-9
- Formel:C₇H₁₅NO₅S
- MDL-Nummer:MFCD00009629
- Molekulargewicht:225.27 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:269-989-6
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



