AuftragsverfolgungKontakt
Tricin
Tricin
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ROTH6977.3
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Tricin
Katalognr. ROTH6977.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  5704-04-1
Tricin
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  5704-04-1
Preis
SFr. 514.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
  • CAS Nummer:5704-04-1
  • Formel:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
  • MDL-Nummer:MFCD00004277
  • Molekulargewicht:179.17 g/mol
  • Merck-Index:13,09724
  • Schmelzender Platingehalt:187 °C
  • Dichte:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:227-193-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.