AuftragsverfolgungKontakt
Tricin
Tricin
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. ROTH6977.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Tricin
Katalognr. ROTH6977.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  5704-04-1
Tricin
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  5704-04-1
Preis
286.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
  • CAS Nummer:5704-04-1
  • Formel:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
  • MDL-Nummer:MFCD00004277
  • Molekulargewicht:179.17 g/mol
  • Merck-Index:13,09724
  • Schmelzender Platingehalt:187 °C
  • Dichte:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:227-193-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Technische Daten