AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan | Avantor
Cyclohexan
Glass bottle, 2,5 L
Katalognr. ROTH6886.2
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Cyclohexan
Katalognr. ROTH6886.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan
Cyclohexan
Glass bottle, 2,5 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
195.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:7 °C
  • Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    2,5 L