Cyclohexan
Glass bottle, 1 L
Katalognr. ROTH6886.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:13,02752
- Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:7 °C
- Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:–18 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:1 L