AuftragsverfolgungKontakt
Ethylacetat
Glasflasche, 1 L
Katalognr. ROTH6784.3
Entzündlich
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Ethylacetat
Katalognr. ROTH6784.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  141-78-6
Ethylacetat
Ethylacetat
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  141-78-6
Preis
SFr. 47.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetic acid ethyl ester
  • CAS Nummer:141-78-6
  • Formel:CH₃COOC₂H₅
  • MDL-Nummer:MFCD00009171
  • Molekulargewicht:88.11 g/mol
  • Merck-Index:13,03792
  • Siedepunkt:77,1 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–83 °C
  • Dichte:0,902 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–4 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-500-4
  • UN:1173
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119475103-46
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Cat. No.:
    ROTH6784.3
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt