AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid
Natriumhydroxid
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ROTH6771.1
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumhydroxid
Katalognr. ROTH6771.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  1310-73-2
Preis
SFr. 53.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • Merck-Index:14,08627
  • Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:323 °C
  • Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119457892-27
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..