AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 1 kg
  ROTH6750.2
Marketsource
 :   Roth Carl
Kaliumiodid
  ROTH6750.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7681-11-0
Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 1 kg
 :  7681-11-0
SFr. 450.00
1 * 1 kg
 :  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  •  :7681-11-0
  •  :Kl
  •  :MFCD00011405
  •  :166 g/mol
  •  :13,07727
  •  :1330 °C (1013 hPa)
  •  :686 °C
  •  :3,13 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-659-4
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg