Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. ROTH6750.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Dipotassium diiodide, Kali iodide
- CAS Nummer:7681-11-0
- Formel:Kl
- MDL-Nummer:MFCD00011405
- Molekulargewicht:166 g/mol
- Merck-Index:13,07727
- Siedepunkt:1330 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:686 °C
- Dichte:3,13 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-659-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:250 g