AuftragsverfolgungKontakt
Agarose | Avantor
Agarose
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. ROTH6352.4
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Agarose
Katalognr. ROTH6352.4
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  9012-36-6
Preis
SFr. 982.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9012-36-6
  • MDL-Nummer:MFCD00081294
  • Schmelzender Platingehalt:60…90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-731-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g