Vinylhandschuhe, Rotiprotect®
Puderfrei, M, Transparent, ≥240 mm, 0,18 mm, 100/Box
Catalog # ROTH6178.1
Marketsource
Supplier: Roth Carl
Jump to:
Product Details & Documents
Flexible, beidhändig tragbare PVC-Handschuhe Ideal für die Lebensmittelverarbeitung
- Unsteril, gepudert/puderfrei, glatte Oberfläche
- Sehr gutes Tastempfinden
- Mit Rollrand
- Frei von Latexproteinen
Certifications: EN 455, Kat. I; AQL 1,5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Für fetthaltige Lebensmittel ungeeignet.
Specifications
- Handschuhgröße:M
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Transparent
- Länge:≥240 mm
- Seq:06
- Stärke:0,18 mm
- Modell:Puderfrei
- Oberfläche:Glatt
- Cat. No.:ROTH6178.1
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN 455