Vinylhandschuhe, Rotiprotect®
Puderfrei, S, Transparent, ≥240 mm, 0,18 mm, 100/Box
Katalognr. ROTH6177.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Flexible, beidhändig tragbare PVC-Handschuhe Ideal für die Lebensmittelverarbeitung
- Unsteril, gepudert/puderfrei, glatte Oberfläche
- Sehr gutes Tastempfinden
- Mit Rollrand
- Frei von Latexproteinen
: EN 455, Kat. I; AQL 1,5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Für fetthaltige Lebensmittel ungeeignet.
Technische Daten
- Handschuhgröße:S
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Transparent
- Länge:≥240 mm
- Seq:05
- Stärke:0,18 mm
- Modell:Puderfrei
- Oberfläche:Glatt
- Cat. No.:ROTH6177.1
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN 455