Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dichlormethan

Dichlormethan

Glasflasche, 1 L
Catalog # ROTH6053.1
Health
Irritant
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Dichlormethan
Catalog # ROTH6053.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  75-09-2
Dichlormethan
Dichlormethan

Glasflasche, 1 L

CAS Number:  75-09-2
Price
63.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Methylene chloride, DCM
  • CAS Number:75-09-2
  • Formula:CH₂Cl₂
  • MDL Number:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck Index:12,06140
  • Boiling Pt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–95 °C
  • Density:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Specifications

Specifications

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L

Specifications

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..