AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Cellobiose | Avantor
D(+)-Cellobiose
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. ROTH5840.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
D(+)-Cellobiose
Katalognr. ROTH5840.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  528-50-7
D(+)-Cellobiose
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  528-50-7
Preis
SFr. 28.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
  • CAS Nummer:528-50-7
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL-Nummer:MFCD00136034
  • Molekulargewicht:342.30 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-436-5
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g