Trypsin
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalognr. ROTH5455.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
ROTH5455.1_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 mg
- Cat. No.:ROTH5455.1
- CAS Nr.:9002-07-7
- Purity:1× crystallized
- Enzymname:Trypsin
- MDL No.:MFCD00082094
- Lagerbedingungen:Refrigerator