AuftragsverfolgungKontakt
n-Pentan
Glasflasche, 1 L
Katalognr. ROTH4978.1
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
n-Pentan
Katalognr. ROTH4978.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  109-66-0
n-Pentan
n-Pentan
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  109-66-0
Preis
SFr. 73.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Pentane
  • CAS Nummer:109-66-0
  • Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009498
  • Molekulargewicht:72.15 g/mol
  • Merck-Index:13,07193
  • Siedepunkt:35…36 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–130 °C
  • Dichte:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–40 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119459286-30
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Technische Daten