AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. ROTH4661.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
D(+)-Saccharose
Katalognr. ROTH4661.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  57-50-1
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  57-50-1
Preis
SFr. 28.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  • CAS Nummer:57-50-1
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL-Nummer:MFCD00006626
  • Molekulargewicht:342.3 g/mol
  • Merck-Index:13,08966
  • Schmelzender Platingehalt:169…170 °C
  • Dichte:1,29 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-334-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg