AuftragsverfolgungKontakt
Methanol
Methanol
Kunststoffflasche, 5 L
Catalog # ROTH4627.6
Flammable
Toxic
Health
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Methanol
Catalog # ROTH4627.6
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  67-56-1
Methanol
Methanol
Kunststoffflasche, 5 L
CAS Number:  67-56-1
Price
122.40 SFr.
Log in for availability
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • CAS Number:67-56-1
  • Formula:CH₃OH
  • MDL Number:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04 g/mol
  • Merck Index:13,05984
  • Boiling Pt:64,6 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–98 °C
  • Density:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:11 °C (geschlossener Tiegel)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119433307-44
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    5 L
Specifications