1-Octanol
Glasflasche, 100 mL
ROTH4439.1
Marketsource
: n-Octanol
- :111-87-5
- :H₃C(CH₂)₆CH₂OH
- :MFCD00002988
- :130.23 g/mol
- :13,06784
- :195 °C (1013 hPa)
- :–16 °C
- :0,8246 g/cm³ (20 °C)
- :81 °C
- :Raumtemperatur
- :203-917-6
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..