Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Nitrobenzol

Nitrobenzol

Glasflasche, 1 L
Catalog # ROTH4394.1
Toxic
Health
Environment
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Nitrobenzol
Catalog # ROTH4394.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  98-95-3
Nitrobenzol

Glasflasche, 1 L

CAS Number:  98-95-3
Price
SFr. 87.50
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Number:98-95-3
  • Formula:C₆H₅NO₂
  • MDL Number:MFCD00007043
  • Molecular Weight:123.11 g/mol
  • Merck Index:13,06621
  • Boiling Pt:210,8 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:5,7 °C
  • Density:1,2037 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:88 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:202-716-0
  • UN:1662
  • ADR:6.1,II
Specifications

Specifications

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L

Specifications