AuftragsverfolgungKontakt
Ninhydrin
Glass bottle for solids, 100 g
Catalog # ROTH4378.2
Irritant
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Ninhydrin
Catalog # ROTH4378.2
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  485-47-2
Ninhydrin
Ninhydrin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Number:  485-47-2
Price
154.80 SFr.
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • CAS Number:485-47-2
  • Formula:C₉H₆O₄
  • MDL Number:MFCD00003791
  • Molecular Weight:178.14 g/mol
  • Merck Index:13,06582
  • Boiling Pt:351 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:250…258 °C
  • Density:0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:207-618-1
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..