Phenoxyethanol
Glass bottle, 1 L
Katalognr. ROTH4348.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
- CAS Nummer:122-99-6
- Formel:C₆H₅OCH₂CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00002857
- Molekulargewicht:138.17 g/mol
- Merck-Index:12,07410
- Siedepunkt:245 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:13 °C
- Dichte:1,1094 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:121 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-589-7
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:1 L