Mercaptoethanol
Glasflasche, 1 L
Katalognr. ROTH4227.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
- CAS Nummer:60-24-2
- Formel:HSCH₂CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00004890
- Molekulargewicht:78.14 g/mol
- Merck-Index:13,05894
- Siedepunkt:157 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–100 °C
- Dichte:1,12 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:68 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-464-6
- UN:2966
- ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L