AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Leucin
Glass bottle for solids, 1 kg
  ROTH3984.2
Marketsource
 :   Roth Carl
L(+)-Leucin
  ROTH3984.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  61-90-5
L(+)-Leucin
Glass bottle for solids, 1 kg
 :  61-90-5
SFr. 394.80
1 * 1 kg
 :  (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
  •  :61-90-5
  •  :C₆H₁₃NO₂
  •  :MFCD00002617
  •  :131.17 g/mol
  •  :14,05451
  •  :300 °C
  •  :1,165 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-522-0
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg