AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Leucin
L(+)-Leucin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. ROTH3984.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
L(+)-Leucin
Katalognr. ROTH3984.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  61-90-5
L(+)-Leucin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  61-90-5
Preis
SFr. 58.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
  • CAS Nummer:61-90-5
  • Formel:C₆H₁₃NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002617
  • Molekulargewicht:131.17 g/mol
  • Merck-Index:14,05451
  • Schmelzender Platingehalt:300 °C
  • Dichte:1,165 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-522-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g