Natriumchlorid
5 kg
ROTH3957.2
Marketsource
: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- :7647-14-5
- :NaCl
- :MFCD00003477
- :58.44 g/mol
- :14,08599
- :1413 °C (1013 hPa)
- :801 °C
- :2,16 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :231-598-3
- VE:5 kg