AuftragsverfolgungKontakt
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Catalog # ROTH3957.1
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Natriumchlorid
Catalog # ROTH3957.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  7647-14-5
Natriumchlorid
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Number:  7647-14-5
Price
SFr. 25.80
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS Number:7647-14-5
  • Formula:NaCl
  • MDL Number:MFCD00003477
  • Molecular Weight:58.44 g/mol
  • Merck Index:14,08599
  • Boiling Pt:1413 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:801 °C
  • Density:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:231-598-3
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Specifications