AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Isoleucin
L(+)-Isoleucin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. ROTH3922.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
L(+)-Isoleucin
Katalognr. ROTH3922.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  73-32-5
L(+)-Isoleucin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  73-32-5
Preis
67.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
  • CAS Nummer:73-32-5
  • Formel:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • MDL-Nummer:MFCD00064222
  • Molekulargewicht:131.17 g/mol
  • Merck-Index:14,05179
  • Schmelzender Platingehalt:279…280 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-798-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Technische Daten