n-Hexan
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. ROTH3907.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Merck-Index:13,04712
- Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–94,3 °C
- Dichte:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:–22 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L