AuftragsverfolgungKontakt
Indigo | Avantor
Indigo
Glass bottle for solids, 50 g
Katalognr. ROTH3903.1
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Indigo
Katalognr. ROTH3903.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  482-89-3
Indigo
Glass bottle for solids, 50 g
CAS Nummer:  482-89-3
Preis
SFr. 58.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Pigment Blue 66, Vat Blue 1, Indigotin, 2,2'-Bis(2,3-dihydro-3-oxoindolyliden), Indigo (synthetic), 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
  • CAS Nummer:482-89-3
  • Formel:C₁₆H₁₀N₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005722
  • Molekulargewicht:262.27 g/mol
  • Merck-Index:12,04977
  • Dichte:1,48 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-586-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g