Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
n-Pentan | Avantor

n-Pentan

10 L
Katalognr. ROTH3747.2
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
n-Pentan
Katalognr. ROTH3747.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  109-66-0
n-Pentan
n-Pentan

10 L

CAS Nummer:  109-66-0
Preis
SFr. 159.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Pentane
  • CAS Nummer:109-66-0
  • Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009498
  • Molekulargewicht:72.15 g/mol
  • Merck-Index:13,07193
  • Siedepunkt:35…36 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–130 °C
  • Dichte:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–40 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119459286-30
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    10 L

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..