n-Pentan
Glasflasche, 1 L
ROTH3747.1
Marketsource
: Pentane
- :109-66-0
- :H₃C(CH₂)₃CH₃
- :MFCD00009498
- :72.15 g/mol
- :13,07193
- :35…36 °C (1013 hPa)
- :–130 °C
- :0,63 g/cm³ (20 °C)
- :–40 °C
- :Raumtemperatur
- :203-692-4
- :1265
- :3,II
- :01-2119459286-30
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L