AuftragsverfolgungKontakt
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. ROTH3744.2
Ätzend
Reizend
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Trichloressigsäure
Katalognr. ROTH3744.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  76-03-9
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  76-03-9
Preis
111.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  TCA
  • CAS Nummer:76-03-9
  • Formel:Cl₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00004177
  • Molekulargewicht:163.39 g/mol
  • Merck-Index:13,09700
  • Siedepunkt:196 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:54…56 °C
  • Dichte:1,63 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-927-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g